Kluczowe dokumenty
Z414093
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
adapter do szkła, adaptery do szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)