Kluczowe dokumenty
Z412015
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 800 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
1 PKG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 541-PP-8
Parametry
800 MHz frequency
Długość
8 in.
wygięcie
3.8 μm
koncentryczność
3.8 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Made of Pyrex® borosilicate glass (unless otherwise noted) for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution.
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)