exactly what I was looking for in a evaporating flask
Kluczowe dokumenty
Z402990
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
519,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
519,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 00440
pojemność
1000 mL
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)