Kluczowe dokumenty
Z400548
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 500 ‑ 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
Wybierz wielkość
1 EA
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
Połączenie
joint: ST/NS29/42
Właściwości
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8064-18
śr. × dł.
1 in. × 1 in.
Opis ogólny
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)