Kluczowe dokumenty
Z338389
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Synonim(y):
Whatman filter, syringe filter, syringe filters
Wybierz wielkość
1 PKG
2740,00 zł
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Polypropylene prefilter
opakowanie
pack of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Przydatność
Nadaje się do filtrowania próbek do analizy metali śladowych i do przygotowywania próbek obciążonych cząstkami stałymi.
Inne uwagi
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)