Kluczowe dokumenty
Z313947
Retsch sieve rack
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
About This Item
Materiały
(Plastic coated steel wire)
Właściwości
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
Opis ogólny
Space saving storage rack may be used horizontally or vertically.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)