Kluczowe dokumenty
Z313459
Sigma-Aldrich
Duran® magnetic stirrer culture flask
nominal capacity 100 mL
About This Item
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
180 mm
śr. zewn. butelki
56 mm
pojemność nominalna
100 mL
pojemność użytkowa
50 mL
dopasowywanie
GL 14 side neck ports
Opis ogólny
Duran glass flasks with two side arms and threaded openings.
With centrally suspended PTFE agitator in PP cap that can be adjusted for height and positioned near flask bottom so that the blade and bottom do not meet, avoiding cell damage. Low friction and jerk-free, even at low speeds.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)