Z309281
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
FF100/2S
About This Item
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Połączenie
joint: ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FF 100/2S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zgodność z normami ISO 4797 i ISO 1773
- Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Płaska podstawa umożliwia stosowanie z płytami grzewczymi
- Kolby FF150/3S, FF150/4S, FF150/5S i FF500/2S stanowią uzupełnienie normy ISO 4797.
- Uwaga: Kolby te nie nadają się do użytku w warunkach nadciśnienia lub podciśnienia.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)