Kluczowe dokumenty
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
FF50/2S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Połączenie
joint: ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FF 50/2S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
50 mL
Opis ogólny
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)