Kluczowe dokumenty
Z309044
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 11 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
ST7/3L
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
PTFE
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit ST 7/3L
dostępność
not available in USA and Canada
szer. ostrza
76 mm
śr. wałka
11 mm
Opis ogólny
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)