Kluczowe dokumenty
Z305502
Sigma-Aldrich
Elite safety Goggles
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Bollé
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
No Fog PC lens fits over most prescription spectacles with exceptional panoramic vision and comfort to the wearer. This model is fitted with a foam band, but without ventilation holes to give protection against gases and vapours as well as dust. Fits over most prescription spectacles. BS2092.1CDG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)