Kluczowe dokumenty
Z304328
Quickfit® dropping funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
D1/01
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
Połączenie
joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit D1/01
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)