Kluczowe dokumenty
Z303380
Quickfit® double surface (Davies) condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
C5/23/SC
Wybierz wielkość
1 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit C 5/23/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
200 mm
powierzchnia
300 cm2
Opis ogólny
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
  • Wysoce wydajny skraplacz z dużą powierzchnią chłodzącą, dzięki czemu nadaje się do destylacji, refluksu i ekstrakcji Soxhleta. Odpowiedni do substancji o niskiej temperaturze wrzenia.
  • Wewnętrzna powierzchnia chłodząca zapewnia efekt "baffle".
  • Zewnętrzna powierzchnia chłodząca zapobiega "pełzaniu" cieczy o niskiej temperaturze wrzenia.
  • Dostarczany z odłączanymi plastikowymi złączkami gwintowanymi, które umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż elastycznych rurek o średnicy 9 mm.
  • Uwaga: Skraplacz CX5/25/SC ma gładką górną część rurki zamiast złącza kielichowego.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)