Kluczowe dokumenty
Z302430
Quickfit® Cone/Screw-thread Adapters
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter), joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
ST52/24
Wybierz wielkość
1 EA
200,00 zł
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit ST 52/24
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
dopasowywanie
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter)
Opis ogólny
The Quickfit screw-thread joints on these cone adapters provide a versatile means of coupling thermometers, bleed tubes, electrodes, etc; with Quickfit glassware. The joints are readily adjustable for depth of immersion by slackening the screw cap, and give excellent results under vacuum.
Can be used in apparatus at temperatures up to 300°C providing excessive heat is not applied directly to the screw-thread union.
For replacement parts, see related products section of web site listing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)