Kluczowe dokumenty
Z301302
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
RA9/11
Wybierz wielkość
1 EA
220,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit RA 9/11
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)