Z286699
Microcells for WILMAD® 5 mm microcell assemblies
capillary, volume 8 μL
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 529-D
pojemność
8 μL
Opis ogólny
Microcells may be used interchangeably in the PTFE holder of the Microcell Assembly and can give the flexibility of taking NMR spectra of small samples.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)