Merck
Z283827
Spinbar® magnetic stirring fleas
white, L × diam. 7 mm × 2 mm
Wybierz wielkość
3 EA
104,00 zł
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
104,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
Właściwości
ALNICO V coated magnet
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37119-0007
dł. × śr.
7 mm × 2 mm
Długość
7 mm
Średnica
2 mm
kolor
white
Opis ogólny
  • Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
  • Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
  • Autoclavable.
Very small, efficient stirring bars. Ideal for vials, micro test tubes, centrifuge tube mixing etc.
  • PTFE-coated
  • ALNICO V coated magnet
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)