Kluczowe dokumenty
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
Wybierz wielkość
1 PKG
394,00 zł
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
394,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
fits 14/10 cap
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8787-42
grubość × śr. zewn.
3 mm × 20 mm
Opis ogólny
Septa są wykonane z gumy silikonowej pokrytej PTFE.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)