Kluczowe dokumenty
Z274801
Sigma-Aldrich
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 100 MHz
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Wybierz wielkość
1 PKG
666,90 zł
666,90 zł
Cena katalogowa702,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
666,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
666,90 zł
Cena katalogowa702,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 513-1PS-9
Parametry
100 MHz frequency
Długość
9 in.
wygięcie
51 μm
koncentryczność
254 μm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
Opis ogólny
Made of Pyrex® borosilicate glass for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution. Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)