Kluczowe dokumenty
Z270385
Support ring
ring diam. 2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
śr. pierścienia
2 in.
Opis ogólny
Cast iron ring with integral support clamp to attach to standard supports. Fits 1/2 in. diameter rods.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)