Kluczowe dokumenty
Z268801
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 19/22, opening size 6-7 mm
Synonim(y):
uchwyt termometru
Wybierz wielkość
1 EA
656,00 zł
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
656,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20309-1710
wymiary otworu
6-7 mm
Opis ogólny
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Informacje prawne
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)