Kluczowe dokumenty
Z265462
Supelco
Analtech TLC Uniplates: C18-silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm, binder, None, fluorescent indicator
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiały
C18-silica gel matrix
glass support
opis
reverse phase
Właściwości
binder None
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 52021
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 20 cm
wielkość cząstki
50 μm
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
C18 impregnated in silica gel; parallels behavior of most C18 HPLC packings.
Inne uwagi
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
Informacje prawne
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)