Z253111
Septa for open top caps
for cap size 22 mm, PTFE/silicone, for Wheaton vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
pkg of 100
grubość obudowy
0.060 in.
grubość wkładki
0.004 in.
Opis ogólny
Służy jako hermetyczne uszczelnienie i zapobiega zanieczyszczeniom
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)