Kluczowe dokumenty
Z247049
Coors casserole
capacity 140 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
circles
porcelain
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 12 ea (Internal pack of 6)
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60059
pojemność
140 mL
śr. × wys.
89 mm × 45 mm
śr. naczynia
89 mm
Opis ogólny
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)