Z240427
Whatman® qualitative filter paper, Grade 3
circles, diam. 90 mm, pack of 100
About This Item
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1003-090
Whatman Article No. 28413986 (US reference)
Parametry
0.40 psi wet burst
325 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
90 mm
grubość
390 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
6 μm (Particle retention)
gramatura
185 g/m2
Opis ogólny
Klasa 3: 6 µm
Podwójna grubość klasy 1 z jeszcze drobniejszą retencją cząstek i doskonałą obciążalnością; można zatrzymać więcej osadu bez zatykania. Dodatkowa grubość zapewnia zwiększoną wytrzymałość na mokro i sprawia, że ten gatunek doskonale nadaje się do stosowania w lejkach Büchnera. Wysoka chłonność jest szczególnie cenna, gdy papier jest używany jako nośnik próbki. Filtr ten jest również dostępny w wersji FilterCup. Jest to wygodny, jednorazowy lejek filtracyjny o średnicy 70 mm i pojemności 250 ml uformowany z polipropylenu ze zintegrowanym, łączonym termicznie filtrem (numer katalogowy 1600-003).
Inne uwagi
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informacje prawne
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)