Kluczowe dokumenty
Z224472
Sigma-Aldrich
Gilmont® direct reading flowmeter
tube size 15
Wybierz wielkość
1 EA
2910,00 zł
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar probówki
15
producent / nazwa handlowa
Gilmont EW-03232-25
flow rate measuring range
3,000-77,000 mL/min (air, glass float)
30-1,900 mL/min (water, glass float)
5,300-137,000 mL/min (air, SS float)
64-4,100 mL/min (water, SS float)
Parametry
≤50 psi pressure
dł. × śr. zewn.
9 3/4 in. × 1 1/2 in.
gwint zewnętrzny tulei
1/2 in.
Opis ogólny
For precise flow-monitoring of liquids and gases. Clear PC safety shield permits use at high temperatures and pressures. Fluid contacts PTFE body, borosilicate glass tube, Viton® O-rings, and floats (glass, 316 SS, or ruby).
NPT-male end bushings are PP with PTFE inserts that accept flexible hose. For high-purity applications, order PTFE coupling adapters to prevent fluids from contacting the bushings.
Accurate: ±5% of the reading or ±2 mm of the scale length (scale = 100 divisions). Take direct air and water readings without calibration curves. An "R factor" chart and formulas are included to convert scale readings for other fluids or for floats other than glass.
Accepts 3/8 in. I.D. tubing (sizes 14 and 15 accept 5/8 in. I.D. tubing).
Note: Flow rates are at standard temperature and pressure (20°C and 14.7 psi).
Informacje prawne
Gilmont is a registered trademark of Gilmont Instruments, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)