Kluczowe dokumenty
Z222607
Sigma-Aldrich
ZapCap® bottle-top filters
ZapCap-CR, Nylon membrane, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
10443423, 2525 filtrów butelkowych
Wybierz wielkość
1 PKG
966,00 zł
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
966,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Nylon membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10443423
pojemność filtra
500 mL
wielkość porów
0.45 μm
przydatność
suitable for (filtration of HPLC solutions)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman® ZapCap® CR Bottle Top Filters
ZapCap®
For filtration of medium volumes, cell culture media and HPLC solutions.
Features and benefits:
  • Complete 500 ml units with tubing nozzle; for attaching to bottles (bottle-top)
  • Connection seals on any standard bottles 33 to 45 mm
  • Membrane diameter 76 mm, filter area 39.2 cm2
  • ZapCap-S with included borosilicate prefilter for high flow rates
  • ZapCap-S Plus with integral borosilicate prefilter for very high flow rates
  • ZapCap-CR, the chemical-resistant bottle-top filter
  • Can be used up to 50ºC
ZapCap-CR
Filtration of HPLC solutions:
1. Polyamide membrane filters (NYL) for filtering down to 0.2 μm in HPLC/FPLC solutions when the column packing is 10 μm
2. PTFE membrane filters for filtering down to 0.45μm in organic solutions; strong acids or aldehydes
ZapCap-S
Filtration of cell culture media:
1. Cellulose acetate membrane filters (CA) with extremely low protein binding for cell culture media and other aqueous solutions
2. Sterile filtration of solutions which cannot be autoclaved
ZapCap-S Plus
Sterile filtration and clarification of difficult-to-filter aqueous solutions.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ZapCap is a registered trademark of GVS S.p.A.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)