Z219339
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 55/50
Synonim(y):
stopery, szklane korki, szklany korek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiały
ground glass
Połączenie
joint: ST/NS55/50
opis
closed at bottom
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zgodność ze standardowymi specyfikacjami stożka określonymi w normie ASTM E 675.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)