Z217980
Michel-Miller column coupling to end fittings
size 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 584049
metody
LPLC: suitable
rozmiar
25 mm
Opis ogólny
PTFE; for coupling column to end fittings of the same internal diameter. Size refers to inside diameter of threads. Includes two FETFE® O-rings.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)