Z204005
Flow controllers for flash-chromatography assemblies with ball joints
joint: SJ 29/15
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NC.05
Połączenie
joint: SJ29/15
klasa czystości
for chromatography
metody
LPLC: suitable
przydatność
suitable for chromatography
kompatybilność
for use with 29/15 standard ball joint
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)