Kluczowe dokumenty
Z197130
Sigma-Aldrich
3M disposable respirator
organic vapor/acid gas, size L
About This Item
Kod UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
Produkt Z197130 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
rozmiar
L
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
3M 5000
Opis ogólny
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Informacje prawne
3M is a trademark of 3M Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)