Merck
Z171484
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
2 in.
Właściwości
needle bevel tip
producent / nazwa handlowa
VICI 943050
pojemność
25-10000 μL
igła dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Opis ogólny
Bevel point
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)