Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
Z168874
Scissor-handle forceps
Kelly hemostatic, curved, L 6 1/4 in.
Wybierz wielkość
1 EA
158,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
158,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
etykieta
C
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
6 1/4 in.
Opis ogólny
with box-lock joint and serrated jaws
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)