Z168572
Thermolyne® Cimarec®-top stirring hotplate
AC/DC input 120 V AC, plate size 7 in. × 7 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
CSA approved
producent / nazwa handlowa
Barnstead International SP46925
dostępność
not available in EU
rozmiar płytki
7 in. × 7 in.
moc wyjściowa
118 watts
Opis ogólny
Posiada wszystkie funkcje płyty grzejnej Cimarec-top oraz doskonałą kontrolę mieszania przy niskiej prędkości i zakres prędkości od 60 do 1000 obr. Wszystkie urządzenia znajdują się na liście CSA.
Informacje prawne
Cimarec is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)