Kluczowe dokumenty
Z167541
Sigma-Aldrich
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
Wybierz wielkość
1 EA
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)