Kluczowe dokumenty
Z153303
Sigma-Aldrich
NMR tube caps
NMR tube size 5 mm
Synonim(y):
cap tubes, nmr tubes, plastic end cap
Wybierz wielkość
100 EA
92,70 zł
92,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
92,70 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
92,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 100 ea
rozmiar probówki do NMR
5 mm
kolor
yellow
Opis ogólny
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2