Kluczowe dokumenty
Z150681
Sigma-Aldrich
Window for Beckman® Multi-Cell Mount
NaCl, Drilled
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
NaCl
rectangular
opis
Polished
metody
IR spectroscopy: suitable
dł. × szer. × wys.
29.5 mm × 14.5 mm × 4 mm
Informacje prawne
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Multi-Cell Mount is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)