Kluczowe dokumenty
Z147680
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 250 mL, frit diam. 50 mm, porosity 25-50 μm, Complete
Wybierz wielkość
1 EA
4880,00 zł
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
ground glass membrane (frit)
Właściwości
cap
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność filtra
250 mL
fryta śr.
50 mm
pojemność lejka
250 mL
wielkość porów
25-50 μm porosity
dopasowywanie
24 bottle neck (Ground glass joint)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)