Kluczowe dokumenty
Z129259
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Połączenie
male joint: ST/NS29/26
śr. wewn. kołnierza
31 mm
Opis ogólny
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)