Kluczowe dokumenty
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
Wybierz wielkość
1 EA
318,00 zł
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
318,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opis
With button
Właściwości
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 806802
śr. × dł.
10 mm × 580 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)