Z126004
Ace Trubore® 3-piece glass stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/42
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8042117
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)