Kluczowe dokumenty
Z125962
Ace Trubore® stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42, fits shaft o.d., 10 mm
Wybierz wielkość
1 EA
666,00 zł
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
666,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS29/42
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 803920
Opis ogólny
  • Interchangeable bearings and shafts
  • Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
  • Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
  • Run up to 2,000rpm when lubricated
Lubricant well at top holds enough Stir-Lube lubricant for many hours of operation. Top recommended stirring speed of 1,500rpm when lubricated.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)