Z116165
Aldrich® large-capacity Abderhalden drying apparatus replacement parts
desiccant chamber
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Opis ogólny
The desiccant chamber is a replacment part for the Aldrich large capacity Abderhalden drying apparatus, Z103187.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)