Kluczowe dokumenty
Z107328
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 1,000 mL, with 4 mm glass stopcock, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type PTFE stopcock
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)