Z105805
Polyethylene stopper
joint: ST/NS 19/38
Synonim(y):
stopery, zatyczka kolby, zatyczki do kolb
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/38
Opis ogólny
Nonthreaded, wide, thick flanges.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)