X3110MM-HH
MerMade DNA CPG Column Sample Kit, 4 Bases
pore size 500 Å, 50 nmol, configured for MerMade
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
linia produktu
Proligo Reagents
opakowanie
pkg of 4 × 3 columns per Base (dA(bz), dC(bz), dG(ib) and dT)
wielkość porów
500 Å
kompatybilność
configured for MerMade
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)