WHA99111304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
Synonim(y):
Filtr strzykawkowy 13 mm
Wybierz wielkość
4340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4340,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9911-1304
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
19.6 × 16.9 mm
masa
0.52 kg
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
Cechy i korzyści
- Średnice 13 lub 25 mm
- Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
- Opcje sterylne lub niesterylne
- Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
- Opakowanie zajmujące mało miejsca
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)