WHA77073800
Whatman® 850-DS 8-channel filter plate
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, pack of 50 ea
Synonim(y):
8-kanałowa płytka filtracyjna, Płytka filtracyjna 850-DS
Wybierz wielkość
2570,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2570,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zautomatyzowane przetwarzanie: do 8 próbek jednocześnie
- Łatwo dostępne: w szerokim zakresie rozmiarów porów i materiałów
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)