Kluczowe dokumenty
WHA68781302
Whatman® GD/X syringe filters
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z277312, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pk of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6878-1302
Whatman Article No. 28420519 (US reference)
Średnica
13 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Przydatność
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)