Kluczowe dokumenty
WHA68095522
Whatman® alumina Anodisc filter discs 0.2 μm pore size
transparent, hydrophilic, PP support ring, 50 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Z745073
Wybierz wielkość
50 EA
3930,00 zł
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
3930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® Anodisc inorganic filter membrane, unsupported, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm, autoclavable: no
Materiały
alumina based membrane cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable: no
hydrophilic
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-5522
Whatman Article No. 28420415 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Anopore is available in 3 nominal pore sizes: 0.02 μm, 0.1 μm, and 0.2 μm, in 3 diameters: 13 mm, 25 mm, and 47 mm, and with or without support rings.
The Anopore inorganic membrane (Anodisc) is well suited for a wide range of laboratory filtration applications. This novel material has a precise, nondeformable honeycomb pore structure with no lateral crossovers between individual pores, that filters at precisely the stated cut-off, allowing no larger sized particles to pass through the membrane. The Anopore inorganic membrane is composed of a high purity alumina matrix that is manufactured electrochemically. The membrane also exhibits low protein binding, has minimal autofluorescence, is nontoxic, and supports cellular growth.
The precise pore structure and narrow pore size distribution of the Anopore membrane ensure a high level of particle removal efficiency. Microorganisms and particulate material are captured on the surface of the membrane for subsequent analysis by light or electron microscopy. When wet, the membrane is virtually transparent, which means that retained particles do not need to be transferred to another surface before microscopic examination.
The membrane is hydrophilic and is compatible with most solvents and aqueous material. No monomers, plasticizers, adhesives, surfactants or wetting agents are used in the manufacturing process, which eliminates sample contamination and ensures low protein binding and minimal loss of sample.
Zastosowanie
  • Filtracja i odgazowanie fazy ruchomej HPLC
  • Ultra czyszczenie rozpuszczalników
  • Analiza grawimetryczna
  • Wytłaczanie liposomów
  • Badania z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej
  • Analiza bakteryjna za pomocą epifluorescencyjnej mikroskopii świetlnej
  • Filtracja mikrometryczna i nanometryczna
  • Tworzenie nanoprętów metalowych
Cechy i korzyści
  • Praktycznie przezroczysty, gdy jest mokry
  • Minimalna autofluorescencja
  • Hydrofilowy z szeroką kompatybilnością z rozpuszczalnikami
  • Nietoksyczny dla wzrostu komórek
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)